Drukuj
2-Fluorostyrene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 1820 PLN
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluorostyrene 99%
2-Fluorostyrene
Formuła: C₈H₇F
Temp. Wrzenia: 46 °C/32mmHg
Gęstość: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013550
Numer CAS: 394-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-896-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III