Drukuj
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 110 PLN
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 195…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051655
Numer CAS: 321-07-3