Drukuj
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 276 PLN
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116328
Numer CAS: 175711-83-8