Drukuj
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC421222-1G PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA 1570 PLN
APOSPC421222-1G APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formuła: C₆H₄FN₃
MW: 137.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00760403
Numer CAS: 18225-90-6