Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC421213-25G PC421213-1G PC421213-5G
APOSPC421213-25GEA 1270 PLN
APOSPC421213-25G APOSPC421213-1G APOSPC421213-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973757
Numer CAS: 104460-70-0