Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 2480 PLN
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃NO
MW: 242 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20486158
Numer CAS: 1206978-11-1