Drukuj
3-Fluropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4201-100G PC4201-25G PC4201-500G
APOSPC4201-100GEA 438 PLN
APOSPC4201-100G APOSPC4201-25G APOSPC4201-500G
3-Fluropirydyna 98%
3-Fluropirydyna
Tetrahedron, 39, 2009 (1983): with LDA lithiation is at the 2-position initially, however with longer reaction times the major product is the 4-litho derivative. Ask for other refs.
Formuła: C₅H₄FN
Temp. Wrzenia: 106…108 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006374
Numer CAS: 372-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-755-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II