Drukuj
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4193-1G PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-1GEA 580 PLN
APOSPC4193-1G APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973421
Numer CAS: 883502-00-9