Drukuj
4'-Fluoropropiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 363 PLN
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiophenone 98%
4'-Fluoropropiophenone
Formuła: C₉H₉FO
Temp. Wrzenia: 108 °C/18mmHg
Gęstość: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000356
Numer CAS: 456-03-1