Drukuj
3'-Fluoropropiofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 421 PLN
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiofenon 97%
3'-Fluoropropiofenon
Formuła: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061245
Numer CAS: 455-67-4