Drukuj
2'-Fluoropropiofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 232 PLN
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluoropropiofenon 98%
2'-Fluoropropiofenon
Formuła: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…91 °C/12mmHg
Gęstość: 1.102 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009893
Numer CAS: 446-22-0