Drukuj
3,5-Difluorobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,5-difluorobenzoate
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 73.1 PLN
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
3,5-Difluorobenzoesan metylu 98%
3,5-Difluorobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318160
Numer CAS: 216393-55-4