Drukuj
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 PLN
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₃F₃N₂O
Temp. topnienia: 168…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151833
Numer CAS: 1546-80-1