Drukuj
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 327 PLN
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₆F₆O₃
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236043
Numer CAS: 16261-80-6