Drukuj
1-(2-Fluorofenylo)-2-tiomocznik 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4175M-25G PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA 348 PLN
APOSPC4175M-25G APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorofenylo)-2-tiomocznik 97%
1-(2-Fluorofenylo)-2-tiomocznik
Formuła: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041148
Numer CAS: 656-32-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III