Drukuj
Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 110 PLN
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy 97%
Kwas 3-(4-fluorofenylo)propionowy
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. topnienia: 86…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060327
Numer CAS: 459-31-4