Drukuj
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 319 PLN
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Fluorophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039753
Numer CAS: 455-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-237-0