Drukuj
Alkohol 2-fluoro-α-metylobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4171-5G PC4171-100G PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA 168 PLN
APOSPC4171-5G APOSPC4171-100G APOSPC4171-25G
Alkohol 2-fluoro-α-metylobenzylowy 98%
Alkohol 2-fluoro-α-metylobenzylowy
Formuła: C₈H₉FO
Temp. Wrzenia: 110 °C/135mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014401
Numer CAS: 445-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-155-5