Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 598 PLN
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formuła: C₁₀H₁₄FN
Temp. Wrzenia: 180 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082702
Numer CAS: 1200-27-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III