Drukuj
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 673 PLN
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
2-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄FNO
Temp. Wrzenia: 56…58 °C/10mmHg
Gęstość: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001996
Numer CAS: 16744-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 240-804-0
Jednostka: 3080
ADR: 6.1+3,II