Drukuj
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 2320 PLN
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formuła: C₁₃H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 310 °C
Gęstość: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318148
Numer CAS: 68359-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 269-856-2
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III