Drukuj
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 986 PLN
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.02 g/mol
Temp. topnienia: 50…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042918
Numer CAS: 1958-93-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-801-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II