Drukuj
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 PLN
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formuła: C₁₂H₁₁FO₂
Temp. topnienia: 173…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174037
Numer CAS: 55579-72-1