Drukuj
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 255 PLN
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁ClFN₅
Temp. topnienia: 231…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203529
Numer CAS: 2267-49-4