Drukuj
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4149G-1G PC4149G-5G PC4149G-25G
APOSPC4149G-1GEA 255 PLN
APOSPC4149G-1G APOSPC4149G-5G APOSPC4149G-25G
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₁ClFN₅
Temp. topnienia: 237…241 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236682
Numer CAS: 66088-51-5