Drukuj
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 255 PLN
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 253…255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002600
Numer CAS: 51-65-0