Drukuj
2-Fluoro-5-metylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 423 PLN
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-metylopirydyna
2-Fluoro-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 153…159 °C
Gęstość: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041225
Numer CAS: 2369-19-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III