Drukuj
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 145 PLN
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…120 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001917
Numer CAS: 459-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-286-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III