Drukuj
4-Fluorofenyloaceton 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorophenylacetone
PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 656 PLN
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
4-Fluorofenyloaceton 98%
4-Fluorofenyloaceton
Formuła: C₉H₉FO
Temp. Wrzenia: 106…107 °C/18mmHg
Gęstość: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000362
Numer CAS: 459-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-284-7