Drukuj
Kwas (4-fluorofenylo)octowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 153 PLN
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
Kwas (4-fluorofenylo)octowy 97%
Kwas (4-fluorofenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄F)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 164 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004343
Numer CAS: 405-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-972-4