Drukuj
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 110 PLN
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216.02 g/mol
Temp. topnienia: 242…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01075707
Numer CAS: 178305-99-2