Drukuj
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea, 2,5-Difluorophenylthiourea, 1-(2,5-Difluorophenyl)thiourea
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 464 PLN
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formuła: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 137…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041152
Numer CAS: 207981-44-0