Drukuj
Kwas 3-fluorofenylooctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 255 PLN
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
Kwas 3-fluorofenylooctowy 97%
Kwas 3-fluorofenylooctowy
Formuła: (C₆H₄F)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 151 °C/0,8mmHg
Temp. topnienia: 42…48 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004331
Numer CAS: 331-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-360-7