Drukuj
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-FLUORO-3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)ANILINE, 5-AMINO-2-FLUOROPHENYLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 5-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC412222-5G PC412222-1G
APOSPC412222-5GEA 3500 PLN
APOSPC412222-5G APOSPC412222-1G
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16996293
Numer CAS: 1152441-29-6