Drukuj
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 298 PLN
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05662405
Numer CAS: 1034659-38-5