Drukuj
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PC412004-10G PC412004-25G PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA 621 PLN
APOSPC412004-10G APOSPC412004-25G APOSPC412004-5G
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798251
Numer CAS: 458532-88-2