Drukuj
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 801 PLN
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 78…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004221
Numer CAS: 1578-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-420-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III