Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 131 PLN
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093968
Numer CAS: 187543-87-9