Drukuj
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 394 PLN
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formuła: C₁₁H₇FN₂O₃
Temp. topnienia: 98…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067801
Numer CAS: 147143-58-6