Drukuj
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 255 PLN
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formuła: C₁₃H₉ClF₂
Temp. Wrzenia: 126…128 °C/1mmHg
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044329
Numer CAS: 27064-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 248-201-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II