Drukuj
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 319 PLN
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Formuła: C₁₃H₈FNO
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068201
Numer CAS: 175204-06-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III