Drukuj
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 551 PLN
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formuła: C₈H₁₀F₄O₄
MW: 246.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C/5mmHg
Gęstość: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015155
Numer CAS: 377-71-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-821-2