Drukuj
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorophenoxyacetic Acid
PC4100-100G PC4100-1G
APOSPC4100-100GEA 801 PLN
APOSPC4100-100G APOSPC4100-1G
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Formuła: (C₆H₄F)OCH₂COOH
MW: 170.14 g/mol
Temp. topnienia: 104…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004304
Numer CAS: 405-79-8