Drukuj
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4098-1G PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA 110 PLN
APOSPC4098-1G APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236303
Numer CAS: 238754-67-1