Drukuj
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 2480 PLN
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Formuła: C₈H₆ClF₃N₂S
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041182
Numer CAS: 207919-03-7