Drukuj
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 124 PLN
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅ClFN
MW: 169.59 g/mol
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236029
Numer CAS: 75279-56-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III