Drukuj
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 778 PLN
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236028
Numer CAS: 177985-32-9