Drukuj
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
PC409004-1G PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA 453 PLN
APOSPC409004-1G APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formuła: C₉H₁₅F₂NO₂
MW: 207.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797010
Numer CAS: 195447-25-7