Drukuj
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 145 PLN
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Formuła: C₁₂H₁₇FN₂
Temp. Wrzenia: 112 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00816588
Numer CAS: 76141-89-4
Jednostka: 3267
ADR: 8,III