Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 145 PLN
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formuła: C₆H₄ClFIN
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318122
Numer CAS: 216393-67-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III